Få mere at vide
SHOWA™ Lange, blå nitrilhandsker, model 7545
Beskrivelse
- Ved at klorere handsken øges komforten, og følelsen af klæbrighed fjernes.
- Nitrilkonstruktionen beskytter mod kemisk indtrængning og fremspring.
- Fri for latex, pudder og silikone for at forhindre allergiske reaktioner og hudirritation.
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 0 |
| Kloreret | Ja |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Blå |
| Finger Thickness (English) | 3,9 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.10 mm |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Biologisk nedbrydelig nitril |
| Palm Thickness (English) | 3,9 mil. |
| Håndfladetykkelse (metrisk) | 0.10 mm |
| Vis mere |