Få mere at vide
Hirschmann™ Lange koniske centrifugerør
Artikelnummer. p-8013431
Gradueringer:
0 til 10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11888891
Brand: Hirschmann™ 6010101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til analyse og adskillelse af forskellige materialer. Hirschmann Instruments™ Lange koniske centrifugerør er fremstillet til at tåle høje hastigheder.
  • Lang konisk form
  • Fås med enten hvide eller ingen gradueringer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 mL
nr. pr. pakke 100
Længde (metrisk) 115± 5 mm
Gradueringer 0 til 10 ml
Produkttype Centrifugerør