Få mere at vide
Hirschmann™ Lange koniske centrifugerør
Gradueringer:
0 til 10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Lang konisk form
- Fås med enten hvide eller ingen gradueringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Længde (metrisk) | 115± 5 mm |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Uddannet | Nej |
| Produkttype | Centrifugerør |