Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Leveringsadapter, lang, bøjet
Til tilførsel af destillat fra kondensatorer til modtagekolber. Lenz Laborglasinstrumente™ Leveringsadaptere, lange, bøjede er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05263002
174.31 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Med NS fatning
- Langt bøjet rør med en vinkel på 105°
- 12 mm diameter
Tekniske data
Lang bøjet leveringsadapter | |
Duran Glas | |
NS 19/26 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lenz Laborglasinstrumente™ Leveringsadapter, lang, bøjet > Muffeled: NS 19/26
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion