Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Leveringsadapter, lang, bøjet
Til tilførsel af destillat fra kondensatorer til modtagekolber. Lenz Laborglasinstrumente™ Leveringsadaptere, lange, bøjede er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05263004
122.94 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Med NS fatning
- Langt bøjet rør med en vinkel på 105°
- 12 mm diameter
Tekniske data
Lang bøjet leveringsadapter | |
Duran Glas | |
NS 29/32 |