Få mere at vide
Lonafarnib, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lonafarnib |
| CAS | 193275-84-2 |
| Molekylær formel | C27H31Br2ClN4O2 |
| MDL nummer | MFCD06795138 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | O=C(N1CCC(CC(N2CCC([C@@H]3C4=C(Br)C=C(Cl)C=C4CCC5=CC(Br)=CN=C53)CC2)=O)CC1)N |
| Molekylvægt (g/mol) | 638.82 |
| Procent renhed | 98% |