Få mere at vide
Lomustine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lomustine |
| CAS | 13010-47-4 |
| Molekylær formel | C9 H16 Cl N3 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Lomustine, 1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosourea |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16ClN3O2/c10-6-7-13(12-15)9(14)11-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H,11,14) |
| SMIL | ClCCN(N=O)C(=O)NC1CCCCC1 |
| IUPAC navn | 1-(2-chloroethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosourea |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.7 |
| Formel vægt | 233.0931 |