Få mere at vide
Lomustine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461686
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
200 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16461686 500 mg
16441096 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16461686 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13669
MedChemExpress Lomustine (CCNU; NSC 79037) is a DNA alkylating agent, with antitumor activity.
Lomustine (CCNU
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lomustine
Fysisk form Solid
CAS 13010-47-4
Farve Light Yellow
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H16ClN3O2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym CCNU NSC 79037
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (427.90 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL O=C(NC1CCCCC1)N(CCCl)N=O
Molekylvægt (g/mol) 233.7
Formel vægt 233.7
Procent renhed 98.56%