Tekniske data
Specifikationer
| Alpha vektor | LOMUSTINE |
| Kemisk navn eller materiale | Lomustine |
| Smeltepunkt | 89°C to 93°C |
| Farve | Gul |
| Infrarødt spektrum | Conforms |
| Emballage | glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | 2811 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Opløselighedsinformation | soluble aq. soln., soluble in acetone, chloroform, ethanol |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Lomustine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P330-Skyl munden.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Lomustine
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?