Få mere at vide
Lomitapid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lomitapide |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H37F6N3O2/c40-38(41,42)25-46-36(50)37(33-13-5-3-10-30(33)31-11-4-6-14-34(31)37)21-7-8-22-48-23-19-28(20-24-48)47-35(49)32-12-2-1-9-29(32)26-15-17-27(18-16-26)39(43,44)45/h1-6,9-18,28H,7-8,19-25H2,(H,46,50)(H,47,49) |
| Formel vægt | 693.279 |