Få mere at vide
Lomitapid, TRC
Artikelnummer. 18023510
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18023510 10 mg
18063420 5 mg
18032020 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18023510 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL46943510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 182431-12-5
Molekylær formel C39 H37 F6 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 693.7204
Synonym 9H-Fluorene-9-carboxamide, N-(2,2,2-trifluoroethyl)-9-[4-[4-[[[4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]carbonyl]amino]-1-piperidinyl]butyl]-, N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-9-[4-[4-[[[4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]carbonyl]amino]-1-piperidinyl]butyl]-9H-fluorene-9-carboxamide, AEGR 733, BMS 201038, BMS 201038-01, BMS 201238
IUPAC navn N-(2,2,2-trifluoroethyl)-9-[4-[4-[[2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoyl]amino]piperidin-1-yl]butyl]fluoren-9-carboxamid
SMIL FC(F)(F)CNC(=O)C1(CCCCN2CCC(CC2)NC(=O)c3ccccc3c4ccc(cc4)C(F)(F)F)c5ccccc5c6ccccc16
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lomitapide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C39H37F6N3O2/c40-38(41,42)25-46-36(50)37(33-13-5-3-10-30(33)31-11-4-6-14-34(31)37)21-7-8-22-48-23-19-28(20-24-48)47-35(49)32-12-2-1-9-29(32)26-15-17-27(18-16-26)39(43,44)45/h1-6,9-18,28H,7-8,19-25H2,(H,46,50)(H,47,49)
Formel vægt 693.279