missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lomifylline, TRC

Artikelnummer. 30479790
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479790 500 mg
30469346 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479790 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL470200500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 10226-54-7
Molekylær formel C13 H18 N4 O3
Molekylvægt (g/mol) 278.31
Synonym 3,7-Dihydro-1,3-dimethyl-7-(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6-dione, 7-(5-Oxohexyl)theophylline, 1,3-Dimethyl-7-(5-oxohexyl)xanthine, 7-(5-Oxohexyl)-1,3-dimethylxanthine, Cervilane
IUPAC navn 1,3-dimethyl-7-(5-oxohexyl)purin-2,6-dion
SMIL CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCCCC(=O)C)c2C1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lomifylline
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-8-14-11-10(17)12(19)16(3)13(20)15(11)2/h8H,4-7H2,1-3H3
Formel vægt 278.1379
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.