Få mere at vide
Lomefloxacin Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17904426
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17904426 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17904426 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0841.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Lomefloxacin Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lomefloxacin hydrochloride
CAS 98079-52-8
Analyt- eller komponentnavne Lomefloxacin hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H19 F2 N3 O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Lomefloxacin Hydrochloride, 1-Ethyl-6,8-difluoro-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, hydrochloride (1:1), 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, monohydrochloride (9CI), Alkaflox, Bareon, Chimono, Lomebact, Lomef 400, Lomflox, Lomitas, Lomoxin, Maxaquin, Mazaquin, NY 198, Orchacin, SC 47111, Uniquin
InChI formel InChI=1S/C17H19F2N3O3.ClH/c1-3-21-8-11(17(24)25)16(23)10-6-12(18)15(13(19)14(10)21)22-5-4-20-9(2)7-22;/h6,8-9,20H,3-5,7H2,1-2H3,(H,24,25);1H
SMIL Cl.CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(N3CCNC(C)C3)c(F)c12
IUPAC navn 1-ethyl-6,8-difluor-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinolin-3-carboxylsyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 387.81
Mængde 100 mg
Formel vægt 387,1161 g/mol