Få mere at vide
Lomefloxacin Aspartate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lomefloxacin Aspartate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19F2N3O3.C4H7NO4/c1-3-21-8-11(17(24)25)16(23)10-6-12(18)15(13(19)14(10)21)22-5-4-20-9(2)7-22;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h6,8-9,20H,3-5,7H2,1-2H3,(H,24,25);2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t;2-/m.0/s1 |
| Formel vægt | 484.177 |