Få mere at vide
LOM612, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493238
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493238 10 mg -
16469786 50 mg 50mg
16465967 5 mg 5mg
16454506 100 mg -
16432686 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493238 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101035
MedChemExpress LOM612 is a potent FOXO relocator, with an EC50 value of 1.5 μM in U2fox RELOC cells.
LOM612 is a potent FOXO relocator, with an EC50 value of 1.5 μM in U2fox RELOC cells.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LOM612
Fysisk form Solid
CAS 2173232-79-4
Farve Red
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H10N2O2S
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 6 mg/mL (23.23 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C2=C(SN=C2N(C)C)C(C3=CC=CC=C31)=O
Molekylvægt (g/mol) 258.3
Formel vægt 258.3
Procent renhed 98.68%