Få mere at vide
Agilent BioTek LogPhase 600 produktkvalifikationspakke
Artikelnummer. 17132089 Shop alle Agilent BioTek produkter
:
LogPhase 600 produktkvalifikationspakke
Note:
Produktkvalifikationspakker omfatter grundige procedurer, der giver en bruger mulighed for at udføre installationskvalifikation, driftskvalifikation og ydeevnekvalifikation. Periodiske vedligeholdelsesprocedurer er også inkluderet for at hjælpe med at vedligeholde instrumenterne for optimal ydeevne. Produktkvalifikationspakker indeholder kun dokumentation og procedurer. Mange af disse procedurer kræver brug af QC-testløsninger eller andet tilbehør, men disse er ikke inkluderet i produktkvalifikationspakkerne.
Artikelnummer. 17132089
Brand: Agilent BioTek 1800547
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Note:
Produktkvalifikationspakker omfatter grundige procedurer, der giver en bruger mulighed for at udføre installationskvalifikation, driftskvalifikation og ydeevnekvalifikation. Periodiske vedligeholdelsesprocedurer er også inkluderet for at hjælpe med at vedligeholde instrumenterne for optimal ydeevne. Produktkvalifikationspakker indeholder kun dokumentation og procedurer. Mange af disse procedurer kræver brug af QC-testløsninger eller andet tilbehør, men disse er ikke inkluderet i produktkvalifikationspakkerne.
LogPhase 600-produktkvalifikationspakken er til brug med LogPhase 600 Microbiology Reader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) LogPhase 600 mikrobiologilæser; Kræver Gen5 309 eller højere; Agilent BioTek Mikropladevasker og læseinstrumenter
Produkttype Produktkvalifikationspakke