Få mere at vide
Agilent BioTek LogPhase 600-mikrobiologilæser
Shop alle Agilent BioTek produkter
Beskrivelse
BioTek LogPhase 600-mikrobiologilæseren er designet til at måle mikrobielle vækstkurver i op til fire standard 96-brønds mikroplader. Denne mikrobiologiske pladelæser har specialbygget robust rystning og ensartet temperaturkontrol, som er afgørende for optimal vækst af bakterier og gærceller
LogPhase 600 styres med en softwareapplikation, der giver en enkel, men kraftfuld brugeroplevelse. Softwaren styrer læseren til at indhente data og udføre mikrobiologi-fokuseret analyse for alle plader.
Tekniske data
Tekniske data
| Inkubator temperatur | Inkubation til 45° °C med kondensationskontrol |
| Lyskilde | LED |
| Plade Type | 96-brønds plade med dækselforsegling |
| Læsemuligheder | Diskontinuerlig kinetisk |
| Omrørere | Orbital |
| Nøjagtighed | 0 til 2 OD± 1 %± 0,01 OD |
| Certificeringer/compliance | CE- og TUV-mærket. RoHS-kompatibel. |
| Elektriske krav | 100/240 V ved 50/60 Hz, 250 W |
| Højde (engelsk) | 10,5 tommer |
| Højde (metrisk) | 26.7 cm |
| Vis mere |