Få mere at vide
Agilent BioTek LogPhase 600-mikrobiologilæser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17207819 Shop alle Agilent BioTek produkter
Bølgelængdeområde:
560 nm
580 nm
600 nm
620 nm
640 nm
Artikelnummer. 17207819
Brand: Agilent BioTek LP560SN
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
BioTek LogPhase 600-mikrobiologilæseren er designet til at måle mikrobielle vækstkurver i op til fire standard 96-brønds mikroplader. Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
BioTek LogPhase 600-mikrobiologilæseren er designet til at måle mikrobielle vækstkurver i op til fire standard 96-brønds mikroplader. Denne mikrobiologiske pladelæser har specialbygget robust rystning og ensartet temperaturkontrol, som er afgørende for optimal vækst af bakterier og gærceller
LogPhase 600 styres med en softwareapplikation, der giver en enkel, men kraftfuld brugeroplevelse. Softwaren styrer læseren til at indhente data og udføre mikrobiologi-fokuseret analyse for alle plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkubator temperatur Inkubation til 45° °C med kondensationskontrol
Lyskilde LED
Plade Type 96-brønds plade med dækselforsegling
Læsemuligheder Diskontinuerlig kinetisk
Omrørere Orbital
Nøjagtighed 0 til 2 OD± 1 %± 0,01 OD
Certificeringer/compliance CE- og TUV-mærket. RoHS-kompatibel.
Elektriske krav 100/240 V ved 50/60 Hz, 250 W
Højde (engelsk) 10,5 tommer
Højde (metrisk) 26.7 cm
Inkluderer Gen5 og LogPhase App
Linearitet 0 til 2 OD± 1 %± 0,01 OD
Model- LP560
Opløsning 0,001 OD
garanti 1 år
Bølgelængdeområde 560 nm
Vægt (engelsk) 50 lb.
Vægt (metrisk) 22.7 kg
Bredde (engelsk) 26 tommer
Bredde (metrisk) 66 cm