Få mere at vide
Notrax Logo Washable™ Brugerdefineret trykt logo mat
Artikelnummer. p-7227309
Dimensioner (L x B):
85 x 60 cm
115 x 85 cm
150 x 85 cm
180 x 115 cm
Artikelnummer. 17762488
Brand: Notrax 190S0023WH
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Logo Washable™ kan tilpasses fuldt ud med BrilliantStep™ state-of-the-art printteknologi, der tillader 3-dimensionelle effekter, fine linjer og farvenuancer, så hver måtte får sit helt individuelle billede. Nitrilgummi bagside kan vaskes op til 50 °C.
  • Funktionel og vaskbar logoindgangsmåtte, der kan tilpasses helt vha BrilliantStep™ fuld farve print med næsten uendelige farvekombinationer
  • Den åbne frise-tot giver ægte farvedybde og en sporløs overflade, der gør den mere holdbar og mere effektiv til at skjule snavs og gangtrafik
  • Nitrilgummi bagside er vaskbar op til 50 C °med klapmønster for at minimere bevægelse på alle overflader og for at holde måtten forhøjet på hårde gulve for at tillade tørring nedenunder
  • Logo Washable™ kan tilpasses fuldt ud med BrilliantStep™ state-of-the-art printteknologi, der tillader 3-dimensionelle effekter, fine linjer og farveskygger, så hver måtte får sit helt individuelle billede
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 85 x 60 cm
Stil Frise
Farve Hvid
Længde (engelsk) 2.8 ft.
Længde (metrisk) 85 cm
Materiale Polyamid 6.6 High Twist garn
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm