Få mere at vide
Notrax Logo Washable™ Brugerdefineret trykt logo mat
Dimensioner (L x B):
85 x 60 cm
115 x 85 cm
150 x 85 cm
180 x 115 cm
Beskrivelse
- Funktionel og vaskbar logoindgangsmåtte, der kan tilpasses helt vha BrilliantStep™ fuld farve print med næsten uendelige farvekombinationer
- Den åbne frise-tot giver ægte farvedybde og en sporløs overflade, der gør den mere holdbar og mere effektiv til at skjule snavs og gangtrafik
- Nitrilgummi bagside er vaskbar op til 50 C °med klapmønster for at minimere bevægelse på alle overflader og for at holde måtten forhøjet på hårde gulve for at tillade tørring nedenunder
- Logo Washable™ kan tilpasses fuldt ud med BrilliantStep™ state-of-the-art printteknologi, der tillader 3-dimensionelle effekter, fine linjer og farveskygger, så hver måtte får sit helt individuelle billede
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 150 x 85 cm |
| Stil | Frise |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 59 tommer. |
| Længde (metrisk) | 150 cm |
| Materiale | Polyamid 6.6 High Twist garn |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 85 cm |