Få mere at vide
Notrax Logo Washable™ Brugerdefineret trykt logo mat
Artikelnummer. 17762488
Skift visning
Dimensioner (L x B):
85 x 60 cm
115 x 85 cm
150 x 85 cm
180 x 115 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17762488 85 x 60 cm
17772488 115 x 85 cm
17782488 150 x 85 cm
17792488 180 x 115 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17762488 Leverandør Notrax Leverandørnr. 190S0023WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    833.70 DKK
    721.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 112.15 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Logo Washable™ kan tilpasses fuldt ud med BrilliantStep™ state-of-the-art printteknologi, der tillader 3-dimensionelle effekter, fine linjer og farvenuancer, så hver måtte får sit helt individuelle billede. Nitrilgummi bagside kan vaskes op til 50 °C.
  • Funktionel og vaskbar logoindgangsmåtte, der kan tilpasses helt vha BrilliantStep™ fuld farve print med næsten uendelige farvekombinationer
  • Den åbne frise-tot giver ægte farvedybde og en sporløs overflade, der gør den mere holdbar og mere effektiv til at skjule snavs og gangtrafik
  • Nitrilgummi bagside er vaskbar op til 50 C °med klapmønster for at minimere bevægelse på alle overflader og for at holde måtten forhøjet på hårde gulve for at tillade tørring nedenunder
  • Logo Washable™ kan tilpasses fuldt ud med BrilliantStep™ state-of-the-art printteknologi, der tillader 3-dimensionelle effekter, fine linjer og farveskygger, så hver måtte får sit helt individuelle billede
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 85 x 60 cm
Stil Frise
Farve Hvid
Længde (engelsk) 2.8 ft.
Længde (metrisk) 85 cm
Materiale Polyamid 6.6 High Twist garn
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm