Få mere at vide
Notrax Logo Standard™ Prisbillig Absorberende Trykt Logo Mat
Artikelnummer. p-7227263
Dimensioner (L x B):
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 90 cm
300 x 90 cm
180 x 120 cm
Artikelnummer. 17722018
Brand: Notrax 193S0023WH
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Add to basket
Logo Standard™ kan tilpasses fuldt ud med BrilliantStep™ state-of-the-art printteknologi, der tillader 3-dimensionelle effekter, fine linjer og farvenuancer, så hver måtte får sit helt individuelle billede.
  • Logo Standard™ er den ideelle salgsfremmende måtteløsning til lette opgaver
  • Bruger BrilliantStep™ fuld farvetryk med næsten uendelige farvekombinationer, den jævne velouroverflade tillader fint tryk og ægte farvepræsentation
  • En holdbar vinylbagside med glat finish tilpasser sig enhver overflade
  • Logo Standard™ kan tilpasses fuldt ud med BrilliantStep™ state-of-the-art printteknologi, der tillader 3-dimensionelle effekter, fine linjer og farveskygger, så hver måtte får sit helt individuelle billede
Specifications
Dimensioner (L x B) 90 x 60 cm
Stil Frise
Farve Logo
Længde (engelsk) 35 tommer
Længde (metrisk) 90 cm
Materiale Polyamid 6.6 High Twist garn
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm