Få mere at vide
Notrax Logo Standard™ Prisbillig Absorberende Trykt Logo Mat
Dimensioner (L x B):
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 90 cm
300 x 90 cm
180 x 120 cm
Beskrivelse
- Logo Standard™ er den ideelle salgsfremmende måtteløsning til lette opgaver
- Bruger BrilliantStep™ fuld farvetryk med næsten uendelige farvekombinationer, den jævne velouroverflade tillader fint tryk og ægte farvepræsentation
- En holdbar vinylbagside med glat finish tilpasser sig enhver overflade
- Logo Standard™ kan tilpasses fuldt ud med BrilliantStep™ state-of-the-art printteknologi, der tillader 3-dimensionelle effekter, fine linjer og farveskygger, så hver måtte får sit helt individuelle billede
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 180 x 120 cm |
| Stil | Frise |
| Farve | Logo |
| Længde (engelsk) | 71 tommer. |
| Længde (metrisk) | 180 cm |
| Materiale | Polyamid 6.6 High Twist garn |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 120 cm |