Få mere at vide
Notrax Logo Standard™ Prisbillig Absorberende Trykt Logo Mat
Artikelnummer. 17722018
Skift visning
Dimensioner (L x B):
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 90 cm
300 x 90 cm
180 x 120 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17722018 90 x 60 cm
17732018 120 x 90 cm
17742018 150 x 90 cm
17752018 180 x 120 cm
17762018 300 x 90 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17722018 Leverandør Notrax Leverandørnr. 193S0023WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.95 DKK
    343.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 54.28 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Logo Standard™ kan tilpasses fuldt ud med BrilliantStep™ state-of-the-art printteknologi, der tillader 3-dimensionelle effekter, fine linjer og farvenuancer, så hver måtte får sit helt individuelle billede.
  • Logo Standard™ er den ideelle salgsfremmende måtteløsning til lette opgaver
  • Bruger BrilliantStep™ fuld farvetryk med næsten uendelige farvekombinationer, den jævne velouroverflade tillader fint tryk og ægte farvepræsentation
  • En holdbar vinylbagside med glat finish tilpasser sig enhver overflade
  • Logo Standard™ kan tilpasses fuldt ud med BrilliantStep™ state-of-the-art printteknologi, der tillader 3-dimensionelle effekter, fine linjer og farveskygger, så hver måtte får sit helt individuelle billede
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 90 x 60 cm
Stil Frise
Farve Logo
Længde (engelsk) 35 tommer
Længde (metrisk) 90 cm
Materiale Polyamid 6.6 High Twist garn
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm