Få mere at vide
Notrax Logo Imperial™ Absorberende brugerdefineret trykt logo mat
Artikelnummer. 17772018
Skift visning
Dimensioner (L x B):
240 x 120 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17772018 240 x 120 cm
1 options
Artikelnummer. 17772018 Leverandør Notrax Leverandørnr. 199S0048WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2299.50 DKK
    1989.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 309.74 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Logo Imperial™ kan tilpasses fuldt ud med BrilliantStep™ state-of-the-art printteknologi, der tillader 3-dimensionelle effekter, fine linjer og farvenuancer, så hver måtte får sit helt individuelle billede.
  • Logoet Imperial™ højkvalitets multifunktionel støvkontrolmåtte er tæt tuftet med en åben Frieze-toft for ægte farvedybde og en sporløs overflade for at sikre en høj vandabsorptionskapacitet og snavsfjernelse for en yderst effektiv løsning
  • En holdbar vinylbagside med en glat finish tilpasser sig enhver overflade
  • Logo Imperial™ kan tilpasses fuldt ud med BrilliantStep™ state-of-the-art printteknologi, der tillader 3-dimensionelle effekter, fine linjer og farveskygger, så hver måtte får sit helt individuelle billede
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 240 x 120 cm
Farve Logo
Længde (engelsk) 94 tommer.
Længde (metrisk) 240 cm
Materiale Polyamid 6.0 garn
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 120 cm