Få mere at vide
Labconco™ Logic™ Cellekulturvogn
Artikelnummer. 18844932 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Logic Cell Culture Cart
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
18844932 Logic Cell Culture Cart
1 options
Artikelnummer. 18844932 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 8024400
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Logic Cell Culture Cart giver kompakt opbevaring til almindelige cellekulturforsyninger som serologiske pipetter, handsker, laboratorievæv og desinfektionsmidler. Giver hurtig og bekvem adgang til almindelige cellekulturforsyninger, mens du arbejder i et biosikkerhedsskab. Kompakt design fungerer godt i små rum.
  • Labconco Logic™ Vognen er specielt designet til at give praktisk, kompakt opbevaring af forsyninger, der almindeligvis anvendes i biologiske sikkerhedsskabe, såsom serologiske pipetter, handsker, laboratorievæv og desinfektionsmidler.
  • Designet til at passe under Logic Series biosikkerhedsskabe.
  • HDPE-konstruktion for holdbarhed og rengøringsevne.
  • Øverste rum dispenserer og opbevarer 3 til 4 kasser med handsker og dispenserer små eller store laboratorieservietter.
  • Tre rum giver nem adgang til serologiske pipetter.
  • Opbevaringsskuffe.
  • Stort åbent opbevaringsrum.
Tilbehør tilgængeligt (sælges separat):
  • Pipetteindsats opdeler det nederste opbevaringsområde i yderligere seks rum til opbevaring af yderligere serologiske pipetter (01-812-404).
  • Sidehyldetilbehør tilføjer yderligere opbevaring af flasker, desinfektionsmidler eller dispenseringshandsker til højre og/eller venstre side af vognen (01-812-403).
  • Indvendigt hyldetilbehør opdeler det nederste opbevaringsområde for øget fleksibilitet (01-812-405).
Tekniske data
Oversigt Giver kompakt opbevaring til almindelige cellekulturforsyninger som serologiske pipetter, handsker, laboratorievæv og desinfektionsmidler
Bredde (metrisk) interiør 59.7 cm
Produkttype Arbejdsstation
Højde (engelsk) 27 tommer.
Bredde (engelsk) Udvendig 23,5 tommer
Til brug med (applikation) Celledyrkning
Bredde (metrisk) Udvendig 59.7 cm
Havne Ingen
Højde (metrisk) 68.6 cm
Bredde (engelsk) Interiør 23,5 tommer
Til brug med (udstyr) Logic Cell Culture Cart
Dybde (engelsk) 19''
Dybde (engelsk) Eksteriør 19''
Dybde (metrisk) 48.3 cm
Dybde (metrisk) Eksteriør 48.3 cm