Beskrivelse
- Indeholder to hylder og installationsbeslag.
- Hylder kan monteres på højre og/eller venstre side.
- Vognen kan rumme op til 4 hylder i alt (to på højre side og to på venstre side).
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | To tilbehørshylder til ekstra opbevaring på Logic Cell Culture Cart. To hylder kan fastgøres til højre og venstre side af vognen. |
| Bredde (metrisk) interiør | 39.4 cm |
| Produkttype | Hjælpekurv |
| Højde (engelsk) | 4 tommer |
| Bredde (engelsk) Udvendig | 15,5 tommer |
| Til brug med (applikation) | Celledyrkning |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 39.4 cm |
| Inkluderer | To hylder, installationsbeslag |
| Havne | Ingen |
| Højde (metrisk) | 10.2 cm |
| Vis mere |