Få mere at vide
Labconco™ Logic™ Cellekulturvogn pipetteindstik tilbehør
Artikelnummer. 30280809 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Logikcellekulturvogn
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
30280809 Logikcellekulturvogn
1 options
Artikelnummer. 30280809 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 8024600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2440.00 DKK
    2339.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 100.26 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Opdeler det nederste opbevaringsområde i Logic Cell Culture Cart i seks rum til opbevaring af serologiske pipetter i forskellige størrelser.
  • Indsættelsen tilføjer seks rum til lavere opbevaring i Logic Cell Culture Cart.
  • Ideelt til yderligere opbevaring af serologiske pipetter.
Tekniske data
Oversigt Pipetteinsert-tilbehøret tilføjer 6 ekstra rum til opbevaring af forskellige serologiske pipetter i Logic Cell Culture Cart.
Bredde (metrisk) interiør 39.4 cm
Produkttype Pipetteindsats
Bredde (engelsk) Udvendig 15,5 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 39.4 cm
Inkluderer Pipetindsats, installationsinstruktioner
Bredde (engelsk) Interiør 15,5 tommer
Til brug med (udstyr) Logikcellekulturvogn
Dybde (engelsk) 15,5 tommer
Dybde (metrisk) 39.4 cm