Få mere at vide
Labconco™ Logic™ Cellekulturvogns indvendige hyldetilbehør
Artikelnummer. 30280810 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Logikcellekulturvogn
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
30280810 Logikcellekulturvogn
1 options
Artikelnummer. 30280810 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 8024500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00 DKK
    1346.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 53.85 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Deler det nederste opbevaringsområde i Logic Cell Culture Cart for øget fleksibilitet og justerbar højde.
  • Inkluderer hylde- og installationsbeslag.
  • Justerbar højde.
Tekniske data
Oversigt Logic Cell Culture Cart Interior Shelf Accessory deler det nederste opbevaringsområde i Logic Cell Culture Cart for øget fleksibilitet og justerbar højde.
Bredde (metrisk) interiør 39.6 cm
Produkttype Hængende hylde
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (engelsk) Udvendig 15,6 tommer
Til brug med (applikation) Celledyrkning
Bredde (metrisk) Udvendig 39.6 cm
Havne Ingen
Højde (metrisk) 1.3 cm
Bredde (engelsk) Interiør 15,6 tommer
Til brug med (udstyr) Logikcellekulturvogn