Få mere at vide
Fisherbrand™ Logger-Trac™ Mini-Logger-Trac Datalogging Termometer
Artikelnummer. 15577603 Shop alle Fisherbrand produkter
Datahukommelse:
7680 Aflæsninger
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15577603
Kræver
Kræver MaxiThermal-software (15-081-150) og vugge med USB kabel (14-650-123) til at downloade data og genstarte minidatalogger.
Kend temperaturudflugtens varighed med det samme, ingen dataoverførsel påkrævet med Logger-Trac™ Mini-Logger-Trac Datalogging Termometer.
  • Varighed af temperaturudflugt
  • Datalogger med brugerdefinerede optagelsesintervaller
  • Aktivt LCD-display viser følgende vigtige data: Aktuel temperatur, minimum/maksimum temperaturer, optagelsesstatus, køretid, alarm (udflugt) kumulativ tid, alarmoptælling
  • Kræver Fisherbrand Traceable Vugge og USB Kabel (6549) til at uploade data til pc
BRUGERVALGBARE OPTAGELSESINTERVALLER For fuldstændig fleksibilitet kan det brugerdefinerede optagelsesinterval indstilles baseret på antallet af ønskede dage, der skal logges (fra 4 timer til 365 dage) eller det ønskede tidsinterval (fra hvert 2. sekund til hver 24. time). Intern flashhukommelse gemmer 7680 aflæsninger.
For at sikre, at ingen data går tabt, stopper termometeret med at logge data, når hukommelsen er fuld (data vil ikke blive overskrevet). Under optagelsen vises følgende information: Aktuel, minimum og maksimum temperatur opnået og kumulativ driftstid. Når en alarmtilstand er opstået, vises følgende yderligere information: Alarmoptælling, ALARM-meddelelse, kumulativ alarmtid.
Individuel Logger-Trac Termometre er forprogrammeret med alarmværdier på 2° C (lav) og 8° C (høj) og et optagelsesinterval for at tillade 30 dages optagelse (aflæsninger logges hvert 5. minut og 33 sekunder).
Tekniske data
Type Datalogger
Display Type LCD
Datahukommelse 7680 Aflæsninger
Kalibrering Ikke kalibreret
Alarmtyper Høj/Lav
Softwaretype TraceableLIVE
Oversigt Med temperatur MIN/MAX hukommelse. datalogning og eksporterbare data
Interface USB
IP-vurdering IP66
Sensortyper Intern sensor
Til brug med (applikation) Perfekt løsning til overvågning af materiale under transport samt reagenser, kliniske prøver, vacciner, lægemidler og fødevarer overalt
Nøjagtighed (temperatur) ±0,2 °C (0 °C; til 10 °C;),± 1 °C ellers
Temperaturområde (engelsk) -31 °F til +122 °F
Temperaturområde (metrisk) -35 °C til +50 °C
Dimensioner (L x B x H) 2 x 1 x 0,5 tommer.