missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Loganin, TRC

Artikelnummer. 30475931
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475931 10 mg
30471343 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475931 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL46940510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 18524-94-2
Molekylær formel C17 H26 O10
Molekylvægt (g/mol) 390.38
Synonym (1S,4aS,6S,7R,7aS)-1-(β-D-Glucopyranosyloxy)-1,4a,5,6,7,7a-hexahydro-6-hydroxy-7-methylcyclopenta[c]pyran-4-carboxylic Acid Methyl Ester, (-)-Loganin, Loganoside, (1S)-1α-(β-D-Glucopyranosyloxy)-1,4aα,5,6,7,7aα-hexahydro-6α-hydroxy-7α-methylcyclopenta[c]pyran-4-carboxylic Acid Methyl Ester, 7-Hydroxy-6-desoxyverbenalin, NSC 606403
IUPAC navn methyl (1S,4aS,6S,7R,7aS)-6-hydroxy-7-methyl-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]3[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@H]13

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Loganin
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H26O10/c1-6-9(19)3-7-8(15(23)24-2)5-25-16(11(6)7)27-17-14(22)13(21)12(20)10(4-18)26-17/h5-7,9-14,16-22H,3-4H2,1-2H3/t6-,7+,9-,10+,11+,12+,13-,14+,16-,17-/m0/s1
Formel vægt 390.1526
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.