Få mere at vide
Loganin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Loganin |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26O10/c1-6-9(19)3-7-8(15(23)24-2)5-25-16(11(6)7)27-17-14(22)13(21)12(20)10(4-18)26-17/h5-7,9-14,16-22H,3-4H2,1-2H3/t6-,7+,9-,10+,11+,12+,13-,14+,16-,17-/m0/s1 |
| Formel vægt | 390.1526 |