Få mere at vide
Loganetin, MedChemExpress
Beskrivelse
Loganetin is a non-toxic natural product that may be applied in the antibacterial drug development for treating multidrug-resistant Gram negative infections.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Loganetin |
| CAS | 29748-10-5 |
| Farve | Colorless |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H16O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (1095.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | COC(C1=CO[C@@H](O)[C@@]2([H])[C@]1([H])C[C@H](O)[C@@H]2C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.24 |
| Formel vægt | 228.24 |
| Vis mere |