Få mere at vide
Lofoxidinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30481322
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481322 50 mg
30479654 5 mg
30474939 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481322 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL46939050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21498-08-8
Molekylær formel C11 H12 Cl2 N2 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 295.59
Synonym 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Baq 168, Britlofex, Lofetensin, Lofexidine hydrochloride, Loxacor, MDL 14042
IUPAC navn 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazol; hydrochlorid
SMIL Cl.CC(Oc1c(Cl)cccc1Cl)C2=NCCN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lofexidine Hydrochloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12Cl2N2O.ClH/c1-7(11-14-5-6-15-11)16-10-8(12)3-2-4-9(10)13;/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15);1H
Formel vægt 294.0093