Få mere at vide
Lofoxidinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051706
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051706 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051706 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1898.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Lofoxidinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lofexidine Hydrochloride
CAS 21498-08-8
Analyt- eller komponentnavne Lofexidine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H12 Cl2 N2 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Baq 168, Britlofex, Lofetensin, Lofexidine hydrochloride, Loxacor, MDL 14042
InChI formel InChI=1S/C11H12Cl2N2O.ClH/c1-7(11-14-5-6-15-11)16-10-8(12)3-2-4-9(10)13;/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15);1H
SMIL Cl.CC(Oc1c(Cl)cccc1Cl)C2=NCCN2
IUPAC navn 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 295.59
Mængde 100 mg
Formel vægt 294,0093 g/mol