Få mere at vide
Lofoxidinhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30457412
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457412 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457412 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1898.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lofexidine Hydrochloride
CAS 21498-08-8
Analyt- eller komponentnavne Lofexidine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H12 Cl2 N2 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Baq 168, Britlofex, Lofetensin, Lofexidine hydrochloride, Loxacor, MDL 14042
InChI formel InChI=1S/C11H12Cl2N2O.ClH/c1-7(11-14-5-6-15-11)16-10-8(12)3-2-4-9(10)13;/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15);1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CC(Oc1c(Cl)cccc1Cl)C2=NCCN2
IUPAC navn 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazol; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 295.59
Mængde 10 mg
Formel vægt 294,0093 g/mol