Få mere at vide
Lofexidin hydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 15456109
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456109 5 g 5g
15446109 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15456109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63960.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alpha-2 adrenerg agonist | CAS: 21498-08-8 | C11H13Cl3N2O | 295,588 g/mol
Alpha-2 adrenerg agonist
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21498-08-8
Molekylær formel C11H13Cl3N2O
Molekylvægt (g/mol) 295.588
MDL nummer MFCD00917022
InChI nøgle DWWHMKBNNNZGHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym lofexidine hydrochloride, lofexidine hcl, lofetensin, loxacor, lofexidine.hcl, loxacor hydrochloride, lofetensin hydrochloride, 2-1-2,6-dichlorophenoxy ethyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, lofexidine hydrochloride usan
PubChem CID 30667
IUPAC navn 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride
SMIL CC(C1=NCCN1)OC2=C(C=CC=C2Cl)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lofexidine hydrochloride
Smeltepunkt 225 °C til 232 °C
Farve Gul
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Merck Index 14,5558
Formel vægt 295.6
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver