Få mere at vide
Lofepramine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30041272
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30041272 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041272 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3119.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Lofepramine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lofepramine Hydrochloride
CAS 26786-32-3
Analyt- eller komponentnavne Lofepramine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H27 Cl N2 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ethanone, 1-(4-chlorophenyl)-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]methylamino]-, hydrochloride (1:1), Acetophenone, 4'-chloro-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]methylamino]-, monohydrochloride (8CI), Ethanone, 1-(4-chlorophenyl)-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]methylamino]-, monohydrochloride (9CI), Gamanil, Gamonil, Leo 640 hydrochloride, Lofepramine hydrochloride, Lopramine hydrochloride, Timelit, Tymelyt, WHR 2908A
InChI formel InChI=1S/C26H27ClN2O.ClH/c1-28(19-26(30)22-13-15-23(27)16-14-22)17-6-18-29-24-9-4-2-7-20(24)11-12-21-8-3-5-10-25(21)29;/h2-5,7-10,13-16H,6,11-12,17-19H2,1H3;1H
SMIL Cl.CN(CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13)CC(=O)c4ccc(Cl)cc4
IUPAC navn 1-(4-chlorophenyl)-2-[3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)propyl-methylamino]ethanone;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 455.42
Mængde 250 mg
Formel vægt 454.1579 g/mol