Få mere at vide
Lofepramine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lofepramine-d3 |
| CAS | 1185083-78-6 |
| Molekylær formel | C26H24D3ClN2O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-(4-Chlorophenyl)-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl](methyl-d3)amino]ethanone, 4'-Chloro-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl- (methyl-d3)-amino]acetophenone, Amplit-d3, Leo 640-d3, Lopramine-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H27ClN2O/c1-28(19-26(30)22-13-15-23(27)16-14-22)17-6-18-29-24-9-4-2-7-20(24)11-12-21-8-3-5-10-25(21)29/h2-5,7-10,13-16H,6,11-12,17-19H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | ClC(C=C1)=CC=C1C(CN(C([2H])([2H])[2H])CCCN2C(C=CC=C3)=C3CCC4=CC=CC=C42)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 421.98 |