Få mere at vide
Lodoxamide tromethamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439567
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16439567 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16439567 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16289
MedChemExpress Lodoxamide tromethamine (U-42585E) is a medication for the treatment of prophylaxis of mast cell-mediated allergic disease.
Lodoxamide tromethamine (U-42585E) is a medication for the treatment of prophylaxis of mast cell-mediated allergic disease.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lodoxamide tromethamine
Fysisk form Solid
CAS 63610-09-3
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H28ClN5O12
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym U-42585E
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (36.11 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL N#CC1=CC(NC(C(O)=O)=O)=C(Cl)C(NC(C(O)=O)=O)=C1.OCC(CO)(N)CO.OCC(CO)(N)CO
Molekylvægt (g/mol) 553.9
Formel vægt 553.9
Procent renhed 95.88%