missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lodelaben, MedChemExpress

Artikelnummer. 16495607
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16495607 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16495607 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100240

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Lodelaben is a human neutrophil elastase inhibitor with an IC50 and Ki of 0.5 and 1.5 μM, respectively.

Lodelaben is a human neutrophil elastase inhibitor with an IC50 and Ki of 0.5 and 1.5 μM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lodelaben
Fysisk form Solid
CAS 111149-90-7
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H41ClO3
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym SC-39026 Declaben
SMIL O=C(O)C1=CC=C(C(O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C=C1Cl
Molekylvægt (g/mol) 425.04
Formel vægt 425.04
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.