Få mere at vide
Johannesbønnegummi (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30482792
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30482792 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30482792 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL472925500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Locust Bean Gum
CAS 9000-40-2
Molekylær formel C10H11ClN2O2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11ClN2O2/c1-2-15-10(14)9(11)13-12-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,12H,2H2,1H3/b13-9+
SMIL O[C@H]1[C@H](OC)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O[C@H]4[C@H](O)[C@H](O)[C@H](OC)O[C@@H]4CO)O[C@@H]3CO[C@@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O5)O[C@@H]2CO)[C@H]1O
Molekylvægt (g/mol) 226.66
Formel vægt 856.306