Få mere at vide
Locostatin
Artikelnummer. 15476379
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476379 50 mg 50mg
15466379 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476379 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64425.MF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 133812-16-5 | C14H15NO3 | 245,278 g/mol
Locostatin er en cellepermeabel, potent hæmmer af Raf-kinase-hæmmerprotein (RKIP)/Raf1-kinase-interaktion og en hæmmer af cellemigration
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Locostatin er en cellegennemtrængelig, potent hæmmer af Raf-kinase-hæmmerprotein (RKIP)/Raf1-kinase-interaktion og en hæmmer af cellemigration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133812-16-5
Molekylær formel C14H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 245.278
MDL nummer MFCD00278769
InChI nøgle UTZAFVPPWUIPBH-QSLRECBCSA-N
Synonym locostatin, s-4-benzyl-3-but-2-enoyl oxazolidin-2-one, s,e-4-benzyl-3-but-2-enoyl oxazolidin-2-one, 4s-n-crotonyl-4-benzyl-2-oxazolidinone, 4s-3-e-but-2-enoyl-4-benzyl-2-oxazolidinone, 4s-4-benzyl-3-e-but-2-enoyl-1,3-oxazolidin-2-one, cell sheet migration inhibitor, locostatin, 4s-4-benzyl-3-2e-but-2-enoyl-1,3-oxazolidin-2-one, locostatin hplc, 3-crotonyl-4beta-benzyloxazolidine-2-one
PubChem CID 5702600
IUPAC navn (4S)-4-benzyl-3-[(E)-but-2-enoyl]-1,3-oxazolidin-2-on
SMIL CC=CC(=O)N1C(COC1=O)CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Locostatin
Farve Hvid
Mængde 50 mg
Formel vægt 245.27
Fysisk form Pulver