Beskrivelse
- Huller til kroge boret ind i ryggen (34 kroge medfølger som standard).
- Indbygget låseskinne holder 10 til 15 låse afhængig af låsestørrelse.
- Stationen leveres uden indhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lockout Station |
| Farve | Rød på hvid |
| Materiale | Polystyren |
| Dybde (engelsk) | 4'' |
| Dybde (metrisk) | 101.6 mm |
| Oversigt | Justerbare Lockout Stationer - Lille Lockout Station |
| Dimensioner (D x B x H) | 101.6 x 311.15 x 590.55 mm |
| Til brug med (applikation) | Lockout Tagout |
| Højde (engelsk) | 23,25 tommer. |
| Højde (metrisk) | 590,55 mm |
| Vis mere |