Beskrivelse
- At udstyre dine medarbejdere med de rigtige lockout-værktøjer og advarselsenheder kan redde liv, reducere tabt medarbejdertid og reducere forsikringsomkostninger
- Brady™ er verdens førende inden for lockout/tagout produkter og tjenester, der tilbyder brancheekspertise og en bred vifte af holdbare, brugervenlige lockoutenheder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Snap-in Hasp |
| Alternativt varenummer | IKKE-LEDENDE LOCKOUT HASPS |
| Farve | Rød |
| Materiale | Plast |
| Certificeringer/compliance | OSHA 1910.147 |
| Dybde (engelsk) | 1 tomme |
| Dimensioner (D x B x H) | 1 x 2,5 x 4,77 tommer. |
| Højde (engelsk) | 4,77 tommer. |
| Mængde | 1 stk. |
| Bredde (engelsk) | 2,5 tommer |