Få mere at vide
Brady™ Lockout Duffel Bag
Artikelnummer. 11761955 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå, sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11761955 Blå, sort Hver
1 options
Artikelnummer. 11761955 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 099162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00 DKK
    793.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 61.94 DKK
    7% Slukket
På lager
Skab dine egne lockout-sæt ved at fylde tasken med indholdet efter eget valg. Lockout Duffel Bag er lavet af 600 Denier Polyester med 95 cm aftagelig skulderrem og 8 indvendige lommer.
  • Indhold medfølger ikke.
Tekniske data
Produkttype Duffel taske
Farve Blå, sort
Materiale 600D polyester
Dybde (engelsk) 8,5 tommer
Dybde (metrisk) 215.90 mm
Oversigt Lockout Duffel Bag
Dimensioner (L x B) 420 x 215 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 10''
Højde (metrisk) 254 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 16,5 tommer
Bredde (metrisk) 419.1 mm