Beskrivelse
- Tilbehør til Eppendorf Xplorer™/Xplorer plus
- Låseklemme
- Fås til 8- og 12-kanals pipetter
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Låseclips |
| Til brug med (applikation) | Forhindrer fjedervirkning af spidskegler |
| Til brug med (udstyr) | 12-kanals pipette |
| Mængde | 1 hver |