Få mere at vide
Brady™ Indlåst skiltramme
Artikelnummer. 11751935 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Vist tekst:
Tom
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vist tekst Pakningsstørrelse
11751935 Tom Hver
1 options
Artikelnummer. 11751935 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 077210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00 DKK
    169.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.89 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Lock-in Sign Frame fastgøres til toppen af en BradyCone™ og er ideel til at vise dine piktogrametiketter for at advare arbejdere om specifikke farer.
  • Rammen er rød og måler 10 tommer høj, når den er fastgjort til keglen.
Tekniske data
Produkttype Lock-in skiltramme
Farve Rød
Dimensioner (L x B) 210 x 210 mm
Vist tekst Tom
Til brug med (applikation) Trafikkontrol
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 8,25 tommer.
Bredde (metrisk) 210 mm