Få mere at vide
Brady™ Låsekæde
Artikelnummer. 11721645 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
6,1 m
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11721645 6,1 m 1 pakke
1 options
Artikelnummer. 11721645 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 077207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00 DKK
    435.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.99 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Lock-in Chain er en hurtig og nem måde at skabe en fodgængerbarrikade med BradyCone™ Advarselssystem.
  • Kæder er lavet af gule plastikled og låses direkte i kegle.
Tekniske data
Produkttype Låsekæde
Farve Gul
Til brug med (applikation) Trafikkontrol
Længde (engelsk) 20 ft.
Længde (metrisk) 6,1 m
Mængde 1 stk.