Få mere at vide
Brady™ Lockout Stationsbestyrelsen
Artikelnummer. p-8001123
Højde (metrisk):
292.1 mm
342.9 mm
546.1 mm
596.9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11741865
Brand: Brady™ 050991
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et vellykket lockout-program begynder med de rigtige enheder gemt de rigtige steder, og denne Lockout Station Board er den ideelle løsning til at komme i gang.
  • Mærker, hængelåse og hasper medfølger ikke.
Tekniske data
Produkttype 24-Låsebræt
Alternativt varenummer 24-LÅSBORD
Farve Gul
Materiale Akryl
Dybde (engelsk) 0,19 tommer
Dybde (metrisk) 4.76 mm
Dimensioner (D x B x H) 4.76 x 292.1 x 596.9 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 23,5 tommer
Højde (metrisk) 596.9 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 11,5 tommer.
Bredde (metrisk) 292.1 mm